Ethylcrotonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: trans-2-Butensäureethylester, trans-Ethylcrotonat, Crotonsäureethylester, β-Ethylacrylsäuremethylester, trans-Crotonsäureethylester, 2-Butensäureethylester, trans-β-Ethylacrylsäuremethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W348600-10KG-K W348600-1KG-K W348600-20KG-K
SIALW348600-10KG-KEA 1570 EUR
SIALW348600-10KG-K SIALW348600-1KG-K SIALW348600-20KG-K
Ethylcrotonat, Sigma-Aldrich®
Ethylcrotonat
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114,14 g/mol
Siedepunkt: 143 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –79 °C
Dichte: 0,9208 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 2 °C
MDL: MFCD00009289
CAS-Nummer: 623-70-1
EINECS: 210-808-7
UN: 1862
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625