2-Isopropyl-4-methylthiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W355518-100G-K W355518-1KG-K W355518-5KG-K
SIALW355518-100G-KEA 227 EUR
SIALW355518-100G-K SIALW355518-1KG-K SIALW355518-5KG-K
2-Isopropyl-4-methylthiazol, Sigma-Aldrich®
2-Isopropyl-4-methylthiazol
Formel: C₇H₁₁NS
Molecular Weight: 141,24 g/mol
MDL: MFCD00036561
CAS-Nummer: 15679-13-7
EINECS: 239-758-4