4-Methylthiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W371602-100G-K W371602-1KG-K W371602-5KG-K
SIALW371602-100G-KEA 143 EUR
SIALW371602-100G-K SIALW371602-1KG-K SIALW371602-5KG-K
4-Methylthiazol, Sigma-Aldrich®
4-Methylthiazole
Formel: C₄H₅NS
Molecular Weight: 99,16 g/mol
Siedepunkt: 133 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,1187 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005340
CAS-Nummer: 693-95-8
EINECS: 211-764-1