(2Z)-2-Nonen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (Z)-2-Nonen-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W372005-100G-K W372005-25G-K
SIALW372005-100G-KEA 532 EUR
SIALW372005-100G-K SIALW372005-25G-K
(2Z)-2-Nonen-1-ol, Sigma-Aldrich®
cis-2-Nonen-1-ol
Formel: C₉H₁₈O
Molecular Weight: 142,24 g/mol
MDL: MFCD00063210
CAS-Nummer: 41453-56-9
EINECS: 255-376-0