Methylmethacrylat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Methylpropensäuremethylester, Methylpropensäuremethylester, Methacrylsäuremethylester

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W400201-10KG W400201-1KG W400201-5KG
SIALW400201-10KGEA 542 EUR
SIALW400201-10KG SIALW400201-1KG SIALW400201-5KG
Methylmethacrylat, Sigma-Aldrich®
Methylmethacrylat
Formel: CH₂=C(CH₃)COOCH₃
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –48 °C
Dichte: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008587
CAS-Nummer: 80-62-6
EINECS: 201-297-1
UN: 1247
ADR: 3,II
REACH: 01-2119452498-28
Merck Index: 12,06005

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR