Bis(dimethylamino)dimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS01600.25
SILS01600.100
SILNSILS01600.25EA
0
EUR
SILNSILS01600.25
SILNSILS01600.100
Bis(dimethylamino)dimethylsilan
Bis(dimethylamino)dimethylsilan
Formel:
C₆H₁₈N₂Si Molecular Weight: 146,31 g/mol Siedepunkt: 127,5 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –98 °C Dichte: 0,809 g/cm³ (22 °C) |
MDL:
MFCD00008296 CAS-Nummer: 3768-58-9 EINECS: 223-200-1 UN: 2924 ADR: 3,II |