1,2-Bis(dimethylsilyl)benzol
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS01774.1
SILS01774.5
SILS01774.25
SILNSILS01774.1EA
0
EUR
SILNSILS01774.1
SILNSILS01774.5
SILNSILS01774.25
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzol
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzol
Formel:
C₁₀H₁₈Si₂ |
MDL:
MFCD00142462 CAS-Nummer: 17985-72-7 |