1,4-Bis(trimethylsilyl)benzol
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS02500.5 SILS02500.10 SILS02500.50
SILNSILS02500.5EA 0 EUR
SILNSILS02500.5 SILNSILS02500.10 SILNSILS02500.50
1,4-Bis(trimethylsilyl)benzol
1,4-Bis(trimethylsilyl)benzol
Formel: C₁₂H₂₂Si₂
Siedepunkt: 83 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 97,5 °C
MDL: MFCD00015592
CAS-Nummer: 13183-70-5