N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Lieferant: CHEMPUR SILANE
|
Gefahr
|
Synonyme:
BSTFA, N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoressigsäureamid, Trimethylsilyl-2,2,2-trifluor-N-(trimethylsilyl)acetimidat
SILS02825.25
SILS02825.100
SILNSILS02825.25EA
0
EUR
SILNSILS02825.25
SILNSILS02825.100
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel:
C₈H₁₈F₃NOSi₂ Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –41 °C Dichte: 0,96 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 34 °C |
MDL:
MFCD00008269 CAS-Nummer: 25561-30-2 EINECS: 247-103-9 UN: 2924 ADR: 3,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...