Butylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS03485.10
SILS03485.25
SILNSILS03485.10EA
0
EUR
SILNSILS03485.10
SILNSILS03485.25
Butylsilan
Butylsilane
Formel:
C₄H₁₂Si Molecular Weight: 88,22 g/mol |
MDL:
MFCD00040079 CAS-Nummer: 1600-29-9 |