Butyltrichlorsilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE

Synonyme: Butylsilyltrichlorid, Trichlor(butyl)silan

SILS03500.10 SILS03500.25 SILS03500.100
SILNSILS03500.10EA 0 EUR
SILNSILS03500.10 SILNSILS03500.25 SILNSILS03500.100
Butyltrichlorsilan
Butyltrichlorsilan
Formel: C₄H₉Cl₃Si
Molecular Weight: 191.56 g/mol
Siedepunkt: 132…134 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.16
MDL: MFCD00013605
CAS-Nummer: 7521-80-4
EINECS: 231-381-3
UN: 1747
ADR: 8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR