4-(Trichlorsilyl)butyronitril
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Trichlor(3-cyanpropyl)silan, (3-Cyanpropyl)trichlorsilan
SILS05000.10
SILS05000.25
SILS05000.100
SILNSILS05000.10EA
0
EUR
SILNSILS05000.10
SILNSILS05000.25
SILNSILS05000.100
4-(Trichlorsilyl)butyronitril
4-(Trichlorsilyl)butyronitril
Formel:
NCH₂CCH₂CH₂SiCl₃ Molecular Weight: 202,54 g/mol Siedepunkt: 94 °C (1013 hPa) Dichte: 1,28 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00013832 CAS-Nummer: 1071-27-8 EINECS: 213-990-6 UN: 2987 ADR: 8,II |