(Dichlormethyl)trimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS06100.5
SILS06100.25
SILNSILS06100.5EA
0
EUR
SILNSILS06100.5
SILNSILS06100.25
(Dichlormethyl)trimethylsilan
(Dichloromethyl)trimethylsilane
Formel:
Cl₂HCSi(CH₃)₃ Siedepunkt: 133 °C (1013 hPa) Dichte: 1,0395 g/cm³ (25 °C) |
CAS-Nummer:
5926-38-5 EINECS: 227-658-3 |