N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamin
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS06925.10
SILS06925.25
SILS06925.100
SILNSILS06925.10EA
0
EUR
SILNSILS06925.10
SILNSILS06925.25
SILNSILS06925.100
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamin
N,N-Dimethyl-1,1,1-trimethylsilylamin
Formel:
C₅H₁₅NSi Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa) Dichte: 0,7466 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008297 CAS-Nummer: 2083-91-2 EINECS: 218-222-3 |