N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamin
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
DMSDEA, N,N-Diethyldimethylsilylamine, N-(Dimethylsilyl)diethylamine, N,N-Diethylaminodimethylsilane, Dimethylsilyldiethylamine, (Diethylamino)dimethylsilane
SILS07500.5
SILS07500.25
SILNSILS07500.5EA
0
EUR
SILNSILS07500.5
SILNSILS07500.25
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamin
N,N-Diethyl-1,1-dimethylsilylamin
Formel:
C₆H₁₇NSi Molecular Weight: 131,29 g/mol Siedepunkt: 109…110 °C (1013 hPa) Dichte: 0,8 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00048523 CAS-Nummer: 13686-66-3 EINECS: 237-202-5 |