Ethyltrichlorsilan

Lieferant: CHEMPUR SILANE

Synonyme: Ethylsilyltrichlorid, Trichlor(ethyl)silan

SILS08825.25 SILS08825.100
SILNSILS08825.25EA 0 EUR
SILNSILS08825.25 SILNSILS08825.100
Ethyltrichlorsilan
Ethyltrichlorsilan
Formel: C₂H₅Cl₃Si
Molecular Weight: 163,51 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –105,6 °C
Dichte: 1,24 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000485
CAS-Nummer: 115-21-9
EINECS: 204-072-6
UN: 1196
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR