Dichlor(methyl)silan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS11200.25 SILS11200.100
SILNSILS11200.25EA 0 EUR
SILNSILS11200.25 SILNSILS11200.100
Dichlor(methyl)silan
Dichlor(methyl)silan
Formel: CH₄Cl₂Si
Siedepunkt: 41 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,93 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00000494
CAS-Nummer: 75-54-7
EINECS: 200-877-1
UN: 1242
ADR: 4.3,I
REACH: 01-2119436669-21