N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid

Lieferant: CHEMPUR SILANE
Gefahr

SILS12000.5 SILS12000.25 SILS12000.100
SILNSILS12000.5EA 0 EUR
SILNSILS12000.5 SILNSILS12000.25 SILNSILS12000.100
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
N-Methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Formel: C₆H₁₂F₃NOSi
Siedepunkt: 130 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000411
CAS-Nummer: 24589-78-4
EINECS: 246-331-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR