Octadecyltrichlorsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Gefahr
Synonyme: Trichlor(octadecyl)silan, Octadecylsilyltrichlorid
SILS12250.25 SILS12250.100 SILS12250.250
SILNSILS12250.25EA 0 EUR
SILNSILS12250.25 SILNSILS12250.100 SILNSILS12250.250
Octadecyltrichlorsilan
Octadecyltrichlorsilan
Formel: C₁₈H₃₇Cl₃Si
Molecular Weight: 387,94 g/mol
Siedepunkt: 361 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 22 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 89 °C
MDL: MFCD00000484
CAS-Nummer: 112-04-9
EINECS: 203-930-7
UN: 1800
ADR: 8,II