Tetradecyltrichlorsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
Trichloro(tetradecyl)silane
SILS15375.5
SILS15375.25
SILS15375.100
SILNSILS15375.5EA
0
EUR
SILNSILS15375.5
SILNSILS15375.25
SILNSILS15375.100
Tetradecyltrichlorsilan
Tetradecyltrichlorsilan
Formel:
C₁₄H₂₉Cl₃Si Molecular Weight: 331,83 g/mol Siedepunkt: 131…132 °C (0,8 mmHg) Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00051440 CAS-Nummer: 18402-22-7 UN: 2987 ADR: 8,II |