(Trifluormethyl)trimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
trimethyl(trifluoromethyl)silane
SILS17675.5
7685
SILNSILS17675.5EA
0
EUR
SILNSILS17675.5
SILN7685
(Trifluormethyl)trimethylsilan
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Formel:
C₄H₉F₃Si Molecular Weight: 142,2 g/mol Siedepunkt: 55,5 °C (1013 hPa) Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00145454 CAS-Nummer: 81290-20-2 |