(3,3,3-Trifluorpropyl)trichlorsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme: Trichlor(3,3,3-trifluorpropyl)silan
SILS17825.5 SILS17825.25
SILNSILS17825.5EA 0 EUR
SILNSILS17825.5 SILNSILS17825.25
(3,3,3-Trifluorpropyl)trichlorsilan
(3,3,3-Trifluorpropyl)trichlorsilan
Formel: F₃CCH₂CH₂SiCl₃
Molecular Weight: 231,5 g/mol
Siedepunkt: 111…112 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,4076 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013602
CAS-Nummer: 592-09-6
EINECS: 209-744-2
UN: 2985
ADR: 3,II