Ethoxytrimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme: Trimethyl(ethoxy)silan
SILS18600.25 SILS18600.100
SILNSILS18600.25EA 0 EUR
SILNSILS18600.25 SILNSILS18600.100
Ethoxytrimethylsilan
Ethoxytrimethylsilan
Formel: C₅H₁₄OSi
Molecular Weight: 118,25 g/mol
Siedepunkt: 75 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0,7573 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009069
CAS-Nummer: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6