Methoxytrimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme: Trimethyl(methoxy)silan
SILS18650.10 SILS18650.25
SILNSILS18650.10EA 0 EUR
SILNSILS18650.10 SILNSILS18650.25
Methoxytrimethylsilan
Methoxytrimethylsilan
Formel: C₄H₁₂OSi
Molecular Weight: 104,22 g/mol
Siedepunkt: 49…51 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,755 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008344
CAS-Nummer: 1825-61-2
EINECS: 217-369-0