1-(Trimethylsilyl)imidazol
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme:
N-(Trimethylsilyl)-1H-imidazol, 1-(Trimethylsilyl)-1H-imidazol, N-(Trimethylsilyl)imidazol, TMSI
SILS19525.10
SILS19525.25
SILS19525.100
SILNSILS19525.10EA
0
EUR
SILNSILS19525.10
SILNSILS19525.25
SILNSILS19525.100
1-(Trimethylsilyl)imidazol
1-(Trimethylsilyl)imidazole
Formel:
C₆H₁₂N₂Si Molecular Weight: 140.26 g/mol Siedepunkt: 209 Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 0.95 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 61 |
MDL:
MFCD00005280 CAS-Nummer: 18156-74-6 EINECS: 242-040-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...