Vinyltrimethylsilan
Lieferant: CHEMPUR SILANE
Synonyme: Trimethyl(vinyl)silane
SILS22050.5 SILS22050.25
SILNSILS22050.5EA 0 EUR
SILNSILS22050.5 SILNSILS22050.25
Vinyltrimethylsilan
Vinyltrimethylsilan
Formel: C₅H₁₂Si
Molecular Weight: 100,24 g/mol
Siedepunkt: 55 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7038 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008606
CAS-Nummer: 754-05-2
EINECS: 212-042-9