Tri-tert-butylphosphin ≥99%
Lieferant: abcr
Gefahr
Synonyme: Tris(1,1-dimethylethyl)phosphin
S15-5810 S15-5810.0001 AB120105.0001 15-5810-5G
ABCRS15-5810EA 0 EUR
ABCRS15-5810 ABCRS15-5810.0001 ABCRAB120105.0001 STRE15-5810-5G
Tri-tert-butylphosphin ≥99%
Tri-tert-butylphosphin
Phosphine
Formel: C₁₂H₂₇P
Molecular Weight: 202.32 g/mol
Siedepunkt: 102…103 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 30 °C
Dichte: 0.812
Flammpunkt: 1 °F
MDL: MFCD00015006
CAS-Nummer: 13716-12-6
EINECS: 237-266-4
UN: 2845
ADR: 4.2 I