Tri-tert-butylphosphin 10% (w/w) in Hexanen ≥99%
Lieferant: abcr
|
Gefahr
|
15-5811
15-5811-10G
S15-5811.0010
ABCR15-5811EA
0
EUR
ABCR15-5811
STRE15-5811-10G
ABCRS15-5811.0010
Tri-tert-butylphosphin 10% (w/w) in Hexanen ≥99%
Tri-tert-butylphosphin
Phosphine
Formel:
C₁₂H₂₇P Dichte: 0,680 |
MDL:
MFCD00015006 CAS-Nummer: 13716-12-6 EINECS: 237-266-4 UN: 1993 ADR: 3,I |