Propidiumiodid
Lieferant: TREVIGEN
|
Achtung
|
Synonyme:
3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
4830-01-03
4830-250-03
TREV4830-01-03EA
0
EUR
TREV4830-01-03
TREV4830-250-03
Propidiumiodid
Propidiumiodid
Formel:
C₂₇H₃₄I₂N₄ Molecular Weight: 668,4 g/mol |
MDL:
MFCD00011921 CAS-Nummer: 25535-16-4 EINECS: 247-081-0 |