Natriumdesoxycholat
Lieferant: Uptima
|
Achtung
|
Synonyme:
Natrium-3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoat, Desoxycholsäure Natriumsalz, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-säure Natriumsalz
UP11708D
UP11708E
UPTIUP11708DEA
0
EUR
UPTIUP11708D
UPTIUP11708E
Natriumdesoxycholat
Natriumdesoxycholat
Formel:
C₂₄H₃₉NaO₄ Molecular Weight: 414.56 g/mol Schmelzpunkt: 357…365 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064139 CAS-Nummer: 302-95-4 EINECS: 206-132-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...