Filterplatten, 96-Well, für wässrige Filtration, AcroPrep™ Advance
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
8119 8131 8031 8231 8127 8227 8151
738-0116EA 191 EUR
738-0116 738-0119 518-0026 738-0130 738-0198 738-0199 738-0248
Filterplatten, 96-Well, für wässrige Filtration, AcroPrep™ Advance
Mikrotiterplatten Mikrofiltrationsplatten
Das AcroPrep™ Advance Filterplattensortiment bietet eine Vielzahl von Membrantypen und Porengröße, um die bestmögliche Leistung für eine große Bandbreite an Probenvorbereitungsanwendungen bereitzustellen. Die Anwendungen umfassen Lysatreinigung; DNA-Aufreinigung; Proteinaufreinigung; Multiplex-Assays; bead-basierte Assays; Durchflusszytometrie; Neugeborenen-Screening; Größenausschluss; Konzentration, Aufreinigung und Entsalzung von Proteinen und Nukleinsäuren; wässrige Filtration; Partikelentfernung; und Lösungsmittelfiltration.
  • Effiziente Partikelentfernung – ein Bandbreite von Membranen und Porengrößen gewährleistet eine optimale Verarbeitung von partikelhaltigen Proben
  • Die Well-Geometrie führt zu schnelleren und einheitlicheren Filtrationsraten über die Platte mit verringertem Rückhaltevolumen
  • Die Geometrie der Auslassspitze bietet einen direkten Fluss der Proben in die Auffangplatte, ohne Bedenken in Bezug auf Kreuzkontamination
  • Mit automatisierten Systemen kompatibel, hergestellt gemäß SBS-Richtlinien – ermöglicht ein Betreiben der Platten in manuellen, halbautomatisierten und automatisierten Prozessen
  • Einfache Identifizierung – ermöglicht eine Kennzeichnung auf der glatten Oberfläche sowie am strukturierten Fenster und bietet dank der A1-Eckenaussparung eine einfache Orientierung bei der Verwendung
AcroPrep™ Advance 96-Well-Filterplatten für wässrige Filtration: Anwendungen umfassen allgemeine Probenvorbereitung, Grobfraktionierung, Zellgewinnung und zellbasierte Assays.