Pikrinsäure, yellow, fluid
Lieferant: PanReac AppliChem
Synonyme: 2,4,6-Trinitrophenol, TNP, 1-Hydroxy-2,4,6-trinitrobenzol
251049.1610 251049.1612
APPC251049.1610EA 72 EUR
APPC251049.1610 APPC251049.1612
Pikrinsäure, yellow, fluid
Pikrinsäure
Formel: C₆H₃N₃O₇
Molecular Weight: 229.11 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (212 °F)
Schmelzpunkt: 80.35
Dichte: 1,006 kg/L
Flammpunkt: 150
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00007102
CAS-Nummer: 88-89-1
Merck Index: 12,07562