Scepter™ M321 Sterile Unterziehhandschuhe
Lieferant: WELLS LAMONT
M321EU-S M321EU-M M321EU-L M321EU-XL
112-6621EA 341 EUR
112-6621 112-6620 112-6619 112-6622
Scepter™ M321 Sterile Unterziehhandschuhe
Handschuhe
Sterile, wiederverwendbare und schnittfeste Unterziehhandschuhe.
  • Zur Verwendung in Reinraumumgebungen
  • Antimikrobiell
Die schnittfesten Einlagen von Scepter™ schützen die Hände vor längerer Einwirkung von Latex und bieten ein hohes Maß an Tastgefühl. Der M321 ist leicht und steril und bietet aufgrund seiner EN 388 1X31D-Einstufung außerdem Schnitt- und Abriebfestigkeit. Scepter™-Handschuhe können als Unterlage oder einzeln verwendet werden.
Standards: EN 388 1X31D.
Verpackung: Die Handschuhe sind in einer Box zu 10 Paar verpackt. Jedes Paar ist in einem eigenen sterilen Beutel versiegelt.