2-(Benzylamino)ethanol 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: N-Benzylethanolamin
A16866.0E A16866.36
A16866.0EEA 323 EUR
A16866.0E A16866.36
2-(Benzylamino)ethanol 96%
2-Benzylaminoethanol
Purity: 96% CAS No.: 104-63-2 Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CH2OH Formula Weight: 151.21 Flash Point: 130°(266°F) Refractive Index: 1.5430 Melting Point: -30° Boiling Point: 240° Beilstein Reference: 775164 MDL No.: MFCD00002840
Formel: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₂OH
Molecular Weight: 151.21 g/mol
Siedepunkt: 240 °C
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.063
Flammpunkt: 130 °C (266 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002840
CAS-Nummer: 104-63-2
EINECS: 203-221-2