N,N'-Ethylendianilin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,2-Dianilinoethan, N,N'-Diphenylethylendiamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D27004-25G D27004-5G
SIALD27004-25GEA 422 EUR
SIALD27004-25G SIALD27004-5G
N,N'-Ethylendianilin, Sigma-Aldrich®
N,N'-Ethylendianilin
Formel: C₆H₅NHCH₂CH₂NHC₆H₅
Molecular Weight: 212,29 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 68 °C
MDL: MFCD00003019
CAS-Nummer: 150-61-8
EINECS: 205-765-6
Merck Index: 13,03011