1,4-Dibrombenzol-[D4], Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1,4-Dibromobenzene-d4, 1,4-Dibromobenzene-[²H₄]
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
366560-1G 366560-5G
SIAL366560-1GEA 148 EUR
SIAL366560-1G SIAL366560-5G
1,4-Dibrombenzol-[D4], Sigma-Aldrich®
1,4-Dibrombenzol-[D4]
Formel: C₆D₄Cl₂
Molecular Weight: 239.87 g/mol
Siedepunkt: 219…221 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 88…90 °C
Dichte: 1.8 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00045021
CAS-Nummer: 4165-56-4
UN: 3077
ADR: 9 III