(4-Chlorphenyl)acetylchlorid 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: (4-Chlorphenyl)essigsäurechlorid
123450050 123450250 123451000
ACRO123450050EA 26.8 EUR
ACRO123450050 ACRO123450250 ACRO123451000
(4-Chlorphenyl)acetylchlorid 96%
(4-Chlorphenyl)acetylchlorid
Formel: (C₆H₄Cl)CH₂COCl
Molecular Weight: 189.04 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.292 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
MDL: MFCD00037111
CAS-Nummer: 25026-34-0
EINECS: 246-571-1
UN: 3265
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %