(R)-(-)-Linalool 95% (Summe der Enantiomere)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
428311000 428310250
ACRO428311000EA 90.7 EUR
ACRO428311000 ACRO428310250
(R)-(-)-Linalool 95% (Summe der Enantiomere)
(R)-(-)-Linalool
Formel: C₁₀H₁₈O
Siedepunkt: 196…198 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,862 g/cm³
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00135469
CAS-Nummer: 126-91-0
EINECS: 204-811-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4600 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific gravity 0.859 to 0.864
Specific optical rotation -15° to -21° (20°C, 589 nm) (neat)