(R)-(+)-Citronellal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (R)-(+)-3,7-Dimethyl-6-octenal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
343641-1G 343641-5G
SIAL343641-1GEA 131 EUR
SIAL343641-1G SIAL343641-5G
(R)-(+)-Citronellal, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-Citronellal
Formel: C₁₀H₁₈O
Molecular Weight: 154,25 g/mol
CAS-Nummer: 2385-77-5
EINECS: 219-194-5