ESD-Sicherheitsschuhe, Low, LUAN, S1PS
Lieferant: ELTEN
729121/41 729121/42 729121/43 729121/44 729121/45 729121/46 729121/47 729121/48 729121/39 729121/35 729121/38 729121/36 729121/37 729121/40
ELTN729121/41EA 99.9 EUR
ELTN729121/41 ELTN729121/42 ELTN729121/43 ELTN729121/44 ELTN729121/45 ELTN729121/46 ELTN729121/47 ELTN729121/48 ELTN729121/39 ELTN729121/35 ELTN729121/38 ELTN729121/36 ELTN729121/37 ELTN729121/40
ESD-Sicherheitsschuhe, Low, LUAN, S1PS
Schuhe und Stiefel
Meshmaterial mit Anteilen aus recycelten Materialien/Mikrofaser mit Anteilen aus recycelten Materialien.
  • Atmungsaktives Textilfutter mit Anteilen aus recycelten Materialien
  • Gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grau mit Anteilen aus recycelten Materialien
  • Metallfreier Durchtrittschutz mit Anteilen aus recycelten Materialien
  • TPU/PU Sohle MAXXIMO
  • Stahlkappe
Sicherheitsschuhe sind konzipiert für den Einsatz in Bereichen mit der Gefahr elektrostatischer Entladung (ESDS/ESD) und an Arbeitsplätzen mit hartem Untergrund. Der revolutionäre Infinergy®-Sohlenkern dämpft Stöße und sorgt für einen Rückstosseffekt, wenn der Druckimpuls nachlässt, wodurch bei jedem Schritt mehr Energie entsteht.
Standards: EN ISO 20345 S1PS FO/SR, Form A.