(S)-(-)-Citronellal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
(S)-(-)-3,7-Dimethyl-6-octenal
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
373753-1G
373753-5G
SIAL373753-1GEA
45.6
EUR
SIAL373753-1G
SIAL373753-5G
(S)-(-)-Citronellal, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Citronellal
Formel:
C₁₀H₁₈O Molecular Weight: 154,25 g/mol Siedepunkt: 84 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –63 °C Dichte: 0,85 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00075588 CAS-Nummer: 5949-05-3 EINECS: 227-707-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...