Diethylenglycolmonomethylether ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Di(ethylenglycol)methylether, 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
Stabilisierung:
Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
A16063.0F
A16063.AP
A16063.0FEA
61.4
EUR
A16063.0F
A16063.AP
Diethylenglycolmonomethylether ≥98% stabilisiert
Diethylenglycolmonomethylether
Stabilized with 50-150mg/kg BHT
Purity: 98%
CAS No.: 111-77-3
Molecular Formula: C5H12O3
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.4260
Odour: Light
Melting Point: -70°
Boiling Point: 194°
Beilstein Reference: 1697812
Merck Reference: 14,6037
MDL No.: MFCD00002871
Formel:
C₅H₁₂O₃ Molecular Weight: 120.15 g/mol Siedepunkt: 194 °C Schmelzpunkt: –70 °C Dichte: 1.010 Flammpunkt: 83 °C (181 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002871 CAS-Nummer: 111-77-3 EINECS: 203-906-6 Merck Index: 14,6037 |