Diethylenglycolmonomethylether 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Di(ethylenglycol)methylether, 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
149370010 149370025 149370100
ACRO149370010EA 37.5 EUR
ACRO149370010 ACRO149370025 ACRO149370100
Diethylenglycolmonomethylether 99%
Diethylenglycolmonomethylether
Formel: C₅H₁₂O₃
Molecular Weight: 120.15 g/mol
Siedepunkt: 194 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 1.01 g/cm³
Flammpunkt: 83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002871
CAS-Nummer: 111-77-3
EINECS: 203-906-6
Merck Index: 12,06116
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4250 to 1.4270 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤15 APHA