Diethylenglycolmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Di(ethylenglycol)methylether, 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.03128.1000
8.03128.2500
8.03128.1000EA
38.8
EUR
8.03128.1000
8.03128.2500
Diethylenglycolmonomethylether, Sigma-Aldrich®
Diethylenglycolmonomethylether
Formel:
C₅H₁₂O₃ Molecular Weight: 120.15 g/mol Siedepunkt: 193 Schmelzpunkt: –65 °C Dichte: 1.025 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 91 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002871 CAS-Nummer: 111-77-3 EINECS: 203-906-6 Merck Index: 12,06116 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -65 °C |
Molar Mass | 120.15 g/mol |
Boiling Point | 190 - 196 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.3 hPa (20 °C) |
Flash Point | 91 °C |
Refractive Index | 1.4264 (27 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.6 - 16.1 %(V) |
Density | 1.018 - 1.022 g/cm3 (20 °C) DIN 51757 |
pH | 4 - 7 (200 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 215 °C |
Evaporation number | 900 |