1-(2-Nitrophenyl)piperidin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB02207.1
BTB02207.10
BTB02207.50
MAYBBTB02207.1EA
0
EUR
MAYBBTB02207.1
MAYBBTB02207.10
MAYBBTB02207.50
1-(2-Nitrophenyl)piperidin
1-(2-Nitrophenyl)piperidin
Formel:
C₁₁H₁₄N₂O₂ |
MDL:
MFCD00023653 CAS-Nummer: 15822-77-2 |