Triethylenglycol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A10772.0D A10772.0F A10772.AP
A10772.0DEA 222 EUR
A10772.0D A10772.0F A10772.AP
Triethylenglycol ≥99%
Triethylenglycol
Purity: 99% CAS No.: 112-27-6 Molecular Formula: C6H14O4 Formula Weight: 150.17 Flash Point: 165°(329°F) Physical Form: Liquid Density: 1.125 Refractive Index: 1.4555 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Colourless Odour: Nearly Odourless Melting Point: -7° Boiling Point: 284-288° Beilstein Reference: 969357 Merck Reference: 14,9670 MDL No.: MFCD00002880
Formel: C₆H₁₄O₄
Siedepunkt: 284…288 °C
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,125
Flammpunkt: 165 °C (329 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002880
CAS-Nummer: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Index: 14,9670