Triethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T59455-1L T59455-2.5L T59455-25ML
SIALT59455-1LEA 57.8 EUR
SIALT59455-1L SIALT59455-2.5L SIALT59455-25ML
Triethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Triethylenglycol
Formel: C₆H₁₄O₄
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002880
CAS-Nummer: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Index: 12,09802