Triethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2,2'-(Ethylendioxy)diethanol
95126-100ML-F 95126-500ML-F
SIAL95126-100ML-FEA 44.3 EUR
SIAL95126-100ML-F SIAL95126-500ML-F
Triethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Triethylenglycol
Formel: C₆H₁₄O₄
Molecular Weight: 150,17 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002880
CAS-Nummer: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Index: 12,09802