Triethylenglycol 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2,2'-(Ethylendioxy)diethanol
139590010 139590025 139590100
ACRO139590010EA 58.4 EUR
ACRO139590010 ACRO139590025 ACRO139590100
Triethylenglycol 99%
Triethylenglycol
Formel: C₆H₁₄O₄
Molecular Weight: 150,17 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –7 °C
Dichte: 1,12 g/cm³
Flammpunkt: 165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002880
CAS-Nummer: 112-27-6
EINECS: 203-953-2
Merck Index: 12,09802
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4545 to 1.4565 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %