Triethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2,2'-(Ethylendioxy)diethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.08245.1000
8.08245.9220
8.08245.9025
8.08245.1000EA
39.7
EUR
8.08245.1000
8.08245.9220
8.08245.9025
Triethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Triethylenglycol
Formel:
C₆H₁₄O₄ Molecular Weight: 150,17 g/mol Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –7 °C Dichte: 1,125 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002880 CAS-Nummer: 112-27-6 EINECS: 203-953-2 Merck Index: 12,09802 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -7 °C |
Molar Mass | 150.17 g/mol |
Boiling Point | 285 - 295 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 165 °C |
Refractive Index | 1.4559 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.9 - 9.2 %(V) |
Density | 1.123 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.5 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 370 °C |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...